Merck
17274
Millipore
Thermoacidurans Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 G
¥57,000
¥57,000
出荷予定日2025年5月24日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 G
¥57,000
About This Item
UNSPSCコード:
41171606
NACRES:
NA.74
¥57,000
出荷予定日2025年5月24日
バルクの問い合わせ
無菌性
non-sterile
品質水準
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
agar, 20 g/L
dextrose, 5 g/L
dipotassium phosphate, 4 g/L
manganese sulfate, 0.2 g/L
proteose peptone, 5 g/L
yeast extract, 5 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
5.0±0.2 (25 °C)
アプリケーション
bioburden testing
food and beverages
microbiology
適合性
nonselective for Bacillus spp.
アプリケーション
食品に存在するBacillus thermoaciduransの単離および培養に使用します。
調製ノート
Suspend 39.2 g in 1 litre distilled water. Heat to boiling to dissolve the medium completely. Sterilize by autoclaving at 121°C for 15 minutes. Cool to 50°C and pour into sterile petri plates.
脚注
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
17274-VAR:
17274-500G:
17274-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)