認証
according to ISO 10273:2017
品質水準
無菌性
non-sterile
形状
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
casein enzymic hydrolysate, 10 g/L
irgasan (trichlosan), 0.001 g/L
magnesium chloride.6H2O, 60 g/L
malachite green, 0.01 g/L
sodium chloride, 5 g/L
yeast extract, 1 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
6.9±0.2 (25 °C)
アプリケーション
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
適合性
selective for Yersinia spp.
アプリケーション
調製ノート
脚注
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
法的情報
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
17156-BULK:
17156-VAR:
17156-500G:
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック