おすすめの製品
λmax
366 nm
577 nm (2nd)
SMILES記法
[Na+].[Na+].[H]O[H].Oc1ccc(cc1S([O-])(=O)=O)C2(OC(=O)c3c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c23)c4ccc(O)c(c4)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H10Br4O10S2.2Na.H2O/c21-15-13-14(16(22)18(24)17(15)23)20(34-19(13)27,7-1-3-9(25)11(5-7)35(28,29)30)8-2-4-10(26)12(6-8)36(31,32)33;;;/h1-6,25-26H,(H,28,29,30)(H,31,32,33);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI Key
CDTNUNQQEUGDSD-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
167207-25G:
167207-1G:
167207-VAR:
167207-5G:
167207-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)