Merck
16171
Sigma-Aldrich
SODOSIL RA 08
alkaline cleaner, with desinfecting effect
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UBA番号:
08050037
UNSPSCコード:
12352100
形状
solid
組成
active chlorine, 1.0-2.5%
anionic surfactants, <5%
phosphate, 15.0-20.0%
アプリケーション
SODOSIL was used as detergent in rinsing epoxy-coated surfaces and multielectrode arrays.
法的情報
SODOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Chemie GmbH
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
16171-BULK:
16171-6X1KG:
16171-25KG:
16171-VAR:
16171-5KG:
16171-4X5KG:
16171-1KG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
G Aspenes et al.
Journal of colloid and interface science, 343(2), 529-536 (2009-12-29)
The mechanisms by which hydrates deposit in a petroleum production line are related to pipeline surface properties, fluid composition and properties, and water cut. In this work, adhesion forces between cyclopentane hydrates and solid surfaces were investigated as a function
Shimshon Jacobi et al.
Journal of neurophysiology, 97(5), 3597-3606 (2007-03-09)
We investigate the propagation of neural activity along one-dimensional rat hippocampal cultures patterned in lines over multielectrode arrays. Activity occurs spontaneously or is evoked by local electrical or chemical stimuli, with different resulting propagation velocities and firing rate amplitudes. A