Merck
15134
Sigma-Aldrich
Boc-Met-ONp
purum, ≥98.0% (HPLC)
別名:
Boc-L-methionine 4-nitrophenyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H22N2O6S
CAS番号:
分子量:
370.42
Beilstein:
1895970
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
グレード
purum
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CSCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)