Merck
14301
Sigma-Aldrich
(パラ)タングステン酸アンモニウム 水和物
≥99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NH4)10H2(W2O7)6 · xH2O
CAS番号:
分子量:
3060.46 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
アッセイ
≥99%
mp
>300 °C (lit.)
密度
2.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.O[W]12(=O)O[W]3(O)(=O)O[W](O)(=O)(O3)O[W]4(O)(=O)O[W](O)(=O)(O4)O[W]5(O)(=O)O[W]6(=O)(O5)O[W]7(=O)(O[W](O)(=O)(O[W]8(O)(=O)O[W](O)(=O)(O[W](O)(=O)(O1)O2)O8)O7)O6
InChI
1S/10H3N.10H2O.31O.12W/h10*1H3;10*1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;10*+1/p-10
InChI Key
LMAJGSPZJYEENT-UHFFFAOYSA-D
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
14301-VAR:
14301-100G:
14301-BULK:
14301-6X100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xingcui Guo et al.
Scientific reports, 5, 16451-16451 (2015-11-19)
Ruthenium (Ru) supported on activated carbon (AC) and carbon nanotubes (CNTs) was carried out in the hydrogenolysis of sorbitol to ethylene glycol (EG) and 1,2-propanediol (1,2-PD) under the promotion of tungsten (WOx) species and different bases. Their catalytic activities and
Jie He et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 11(9-10), 1144-1149 (2014-08-08)
Ultrathin tungsten oxide nanobelts are successfully synthesized via a facile solvothermal method. Sub-1 nm thickness and hydrophobic surface property endow the nanobelts with flexibility, viscosity, gelation, and good catalytic performance in oxidative desulfurization.