Merck
13613
Sigma-Aldrich
塩化ニッケル(II) 六水和物
puriss., ≥97.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NiCl2 · 6H2O
CAS番号:
分子量:
237.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
グレード
puriss.
アッセイ
≥97.0%
pH
4-6 (20 °C, 5%)
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤1 mg/kg
Cd: ≤20 mg/kg
Co: ≤100 mg/kg
Cu: ≤20 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES記法
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Ni]Cl
InChI
1S/2ClH.Ni.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI Key
LAIZPRYFQUWUBN-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
13613-50KG-H:
13613-250G-R:
13613-6X250G-R:
13613-100G-R:
13613-1.5KG-R:
13613-BULK-R:
13613-6X1KG-R:
13613-50KG-R:
13613-VAR-R:
13613-6X100G-R:
13613-1KG-R:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)