Merck
12752
Supelco
Mettler-Toledo®キャリブレーション用物質ME 18870
別名:
ベンゾフェノン, NSC 8077, ジフェニルケトン, ジフェニルメタノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)2CO
CAS番号:
分子量:
182.22
Beilstein:
1238185
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
20121904
蒸気圧
1 mmHg ( 108 °C)
bp
305 °C (lit.)
mp
47-51 °C (lit.)
47.6-48.6 °C (DSC)
SMILES記法
O=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI Key
RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Liver,Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
280.4 °F - closed cup
引火点(℃)
138 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
12752-BULK-F:
12752-VAR-F:
12752-5G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)