Merck
09807
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-allyl-Gly-OH
≥96.0% (HPLC)
別名:
(R)-2-(Fmoc-amino)-4-pentenoic acid, Fmoc-D-2-allylglycine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H19NO4
CAS番号:
分子量:
337.37
Beilstein:
7389283
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
品質水準
アッセイ
≥96.0% (HPLC)
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)[C@@H](CC=C)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C20H19NO4/c1-2-7-18(19(22)23)21-20(24)25-12-17-15-10-5-3-8-13(15)14-9-4-6-11-16(14)17/h2-6,8-11,17-18H,1,7,12H2,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m1/s1
InChI Key
YVBLQCANYSFEBN-GOSISDBHSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
09807-1G:
09807-BULK:
09807-VAR:
09807-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)