Merck
09795
Sigma-Aldrich
Fmoc-β-Phe-OH
≥98.0%
別名:
(R)-3-(Fmoc-amino)-3-phenylpropionic acid, Fmoc-L-β-phenylalanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H21NO4
CAS番号:
分子量:
387.43
Beilstein:
7982022
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
品質水準
アッセイ
≥98.0%
形状
powder
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
white to faint beige
mp
180-184 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)C[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)c4ccccc4
InChI
1S/C24H21NO4/c26-23(27)14-22(16-8-2-1-3-9-16)25-24(28)29-15-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h1-13,21-22H,14-15H2,(H,25,28)(H,26,27)/t22-/m1/s1
InChI Key
PTSLRPMRTOVHAB-JOCHJYFZSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
09795-500MG:
09795-100MG:
09795-BULK:
09795-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)