Merck
09794
Sigma-Aldrich
Boc-β-Phe-OH
≥96.0% (HPLC)
別名:
(R)-3-(Boc-アミノ)-3-フェニルプロピオン酸, Boc-L-β-フェニルアラニン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H19NO4
CAS番号:
分子量:
265.30
Beilstein:
5404389
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
品質水準
アッセイ
≥96.0% (HPLC)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(9-12(16)17)10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m1/s1
InChI Key
JTNQFJPZRTURSI-LLVKDONJSA-N
アプリケーション
Boc-L-β-Phenylalanine is an N-terminal protected amino acid used in solid-phase peptide synthesis (SPPS) to make peptides containing β-phenylalanine residues.
生物化学的/生理学的作用
Boc-L-β-phenylalanine may be useful in the synthesis of anti-microbial β-peptides.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
09794-VAR:
09794-1G:
09794-BULK:
09794-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jagannath Mondal et al.
The journal of physical chemistry. B, 114(42), 13585-13592 (2010-10-05)
Recent experimental studies have revealed interesting sequence dependence in the antimicrobial activity of β-peptides, which suggests the possibility of a rational design of new antimicrobial agents. To obtain insight into the mechanism of membrane activity, we present a computer simulation