Merck
09775
Sigma-Aldrich
Boc-Bpa-OH
≥96.0% (HPLC)
別名:
Boc-4-benzoyl-L-phenylalanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H23NO5
CAS番号:
分子量:
369.41
Beilstein:
7256480
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥96.0% (HPLC)
フォーム
crystalline
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
white
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO5/c1-21(2,3)27-20(26)22-17(19(24)25)13-14-9-11-16(12-10-14)18(23)15-7-5-4-6-8-15/h4-12,17H,13H2,1-3H3,(H,22,26)(H,24,25)/t17-/m0/s1
InChI Key
HIQJNYPOWPXYIC-KRWDZBQOSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
09775-BULK:
09775-250MG:
09775-1G:
09775-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)