安全性情報
08572
Supelco
Silica gel on TLC plates
L × W 20 cm × 20 cm , recommended for aflatoxin separation, silica, highly purified matrix, fluorescent indicator
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
NACRES:
NC.07
物質
glass support
silica, highly purified matrix
特徴
binder Gypsum/polymeric
fluorescent indicator
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × W
20 cm × 20 cm , recommended for aflatoxin separation
サイズ
250 μm
粒径
8.0-12.0 μm
ポアサイズ
60 Å medium pore diameter
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
this product will be discontinued, please find the alternative product here :
100390
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
08572-25EA-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)