Merck
07436
Millipore
ペプトン 野菜由来
suitable for microbiology
別名:
Peptone from vegetable, Liver Hydrolysate Replacement, Liver Powder Replacement
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
UNSPSCコード:
41106212
NACRES:
NA.85
由来生物
plant
品質水準
形状
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
amino-nitrogen, ≥3%
total nitrogen (N), ≥11%
不純物
≤12% ash
損失
≤6% loss on drying
pH
6.6±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
溶解性
H2O: 2%, clear, light yellow
アプリケーション
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
microbiology
適合性
Brucella spp.
Clostridium spp.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
野菜由来加水分解物No.2は、従来のペプトンに対する、肉を含まない代替品です。広いペプチド分布を持ち、脱水肝臓粉末( 製品番号 70165)を置き換えてクロストリジウム属、バクテロイデス属、ブルセラ菌などの選好性嫌気性細菌を良好に成長させるという要求を満たします。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
07436-10G-KC-F:
07436-BULK-F:
07436-500G-F:
07436-VAR-F:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
資料
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.