蒸気密度
6 (vs air)
アッセイ
≥99.5% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.42 (lit.)
n20/D 1.420
bp
218 °C (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
密度
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
SMILES記法
CCOC(=O)CCC(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
DKMROQRQHGEIOW-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
引火点(°F)
208.4 °F - closed cup
引火点(℃)
98 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
07429-1ML-F:
07429-5ML-F:
07429-BULK-F:
07429-VAR-F:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)