Merck
06571
Supelco
Amine ionophore I
Selectophore, function tested
別名:
Calix[6]arene-hexaacetic acid hexaethylester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C66H72O18
CAS番号:
分子量:
1153.27
Beilstein:
5231462
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
製品種目
Selectophore
フォーム
powder
品質
function tested
SMILES記法
CCOC(=O)COc1c2Cc3cccc(Cc4cccc(Cc5cccc(Cc6cccc(Cc7cccc(Cc1ccc2)c7OCC(=O)OCC)c6OCC(=O)OCC)c5OCC(=O)OCC)c4OCC(=O)OCC)c3OCC(=O)OCC
InChI
1S/C66H72O18/c1-7-73-55(67)37-79-61-43-19-13-20-44(61)32-46-22-15-24-48(63(46)81-39-57(69)75-9-3)34-50-26-17-28-52(65(50)83-41-59(71)77-11-5)36-54-30-18-29-53(66(54)84-42-60(72)78-12-6)35-51-27-16-25-49(64(51)82-40-58(70)76-10-4)33-47-23-14-21-45(31-43)62(47)80-38-56(68)74-8-2/h13-30H,7-12,31-42H2,1-6H3
InChI Key
LSVIETSWDFUREK-UHFFFAOYSA-N
詳細
更なる情報は、 Sensor Applications portal をご覧ください。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
Ionophore used in polymeric membrane electrodes selective for primary amines[1]
法的情報
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
06571-250MG:
06571-VAR:
06571-BULK:
06571-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
X.H. Gu et al.
Analyst, 118, 863-863 (1993)