Merck
06246
Supelco
クレンブテロール-d9
analytical standard
別名:
1-(4-アミノ-3,5-ジクロロフェニル)-2-(tert-ブチル-d9-アミノ)エタノール, 4-アミノ-α-(tert-ブチル-d9-アミノメチル)-3,5-ジクロロベンジルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12D9H9Cl2N2O
CAS番号:
分子量:
286.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
analytical standard
アッセイ
≥97.0% (isotopic purity)
≥98.0% (HPLC)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
アプリケーション
environmental
質量シフト
M+9
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C(NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
詳細
Spelco MIP SPEカートリッジ用スタンダード。詳しい情報を知りたい場合は、Supelcoの参考文献T407075, T706019, T706030, T706020をご請求ください。
包装
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.