グレード
purum
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.548 (lit.)
n20/D 1.548
bp
110-113 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
1.189 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C=CCS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2S/c1-2-8-12(10,11)9-6-4-3-5-7-9/h2-7H,1,8H2
InChI Key
KYPIULIVYSQNNT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- It can undergo isomerization by the nonionic proazaphosphatrane catalysts under mild reaction conditions.
- It can react with epoxymesylate to give cycloalkane derivative. This method has been employed in the synthesis of marine eicosanoid bacillariolides I-III.
- It can undergo electrocatalytic additions to vinyl sulfones catalyzed by an electrogenerated base.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
06061-BULK:
06061-VAR:
06061-50ML:
06061-INTR:
06061-10ML:
Choose from one of the most recent versions:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)