Merck
06060
Sigma-Aldrich
Allyl phenyl sulfide
≥96.5% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CHCH2SC6H5
CAS番号:
分子量:
150.24
Beilstein:
1856940
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥96.5% (GC)
屈折率
n20/D 1.572
bp
223-225 °C (lit.)
密度
1.024 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
C=CCSc1ccccc1
InChI
1S/C9H10S/c1-2-8-10-9-6-4-3-5-7-9/h2-7H,1,8H2
InChI Key
QGNRLAFFKKBSIM-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
208.4 °F - closed cup
引火点(℃)
98 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
06060-10ML:
06060-VAR:
06060-BULK:
06060-50ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)