Merck
06044
Sigma-Aldrich
3-(Allyloxycarbonylamino)-1-propanol
≥97.0% (GC)
別名:
アリル N-(3-ヒドロキシプロピル)カルバマート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CHCH2OCONH(CH2)3OH
CAS番号:
分子量:
159.18
Beilstein:
7579395
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
屈折率
n20/D 1.472
密度
1.097 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
OCCCNC(=O)OCC=C
InChI
1S/C7H13NO3/c1-2-6-11-7(10)8-4-3-5-9/h2,9H,1,3-6H2,(H,8,10)
InChI Key
ZKLMTPLBEYYNKM-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Introduction of an aminopropyl linker in a daunomycinone derivative
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
228.2 °F - closed cup
引火点(℃)
109 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
06044-5ML:
06044-VAR:
06044-BULK:
06044-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zoltán Dienes et al.
The Journal of organic chemistry, 61(20), 6958-6970 (1996-10-04)
The BF(3).Et(2)O-promoted Diels-Alder addition of 1-acetylvinyl RADO(Et)-ate (RADO(Et)-ate = 3-ethyl-2-oxo-6,8-dioxa-3-azabicyclo[3.2.1]octane-7-exo-carboxylate) to 1-(dimethoxymethyl)-2,3,5,6-tetramethylidene-7-oxabicyclo[2.2.1]heptane led to one major monoadduct that added to 1,2-didehydrobenzene and was converted into (-)-4-demethoxy-7-deoxydaunomycinone and (2R)-12-acetoxy-2-acetyl-5-(bromomethyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthacen-2-yl RADO(Et)-ate. The latter compound was used to construct (8R)-8-acetyl-6,8-dihydroxy-11-[[(3'-[(aminopropyl)oxy]-, -4'-[(aminobutyl)oxy], and -5'-[(aminopentyl)oxy]methyl]-7,8,9,10-tetrahydronaphthacene-5,12-dione