Merck
05420590
ステビオシド
primary reference standard
別名:
(4α)-13-[(2-O-β-D-グルコピラノシル-β-D-グルコピラノシル)オキシ]カウル-16-エン-18-カルボン酸 β-D-グルコピラノシルエステル, ステビオシン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥66,000
¥66,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥66,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C38H60O18
CAS番号:
分子量:
804.87
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥66,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
HWI
アプリケーション
food and beverages
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@@]12CCC[C@](C)([C@H]1CC[C@]34CC(=C)[C@](CC[C@@H]23)(C4)O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)C(=O)O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O
InChI
1S/C38H60O18/c1-16-11-37-9-5-20-35(2,7-4-8-36(20,3)34(50)55-32-29(49)26(46)23(43)18(13-40)52-32)21(37)6-10-38(16,15-37)56-33-30(27(47)24(44)19(14-41)53-33)54-31-28(48)25(45)22(42)17(12-39)51-31/h17-33,39-49H,1,4-15H2,2-3H3/t17-,18-,19-,20+,21+,22-,23-,24-,25+,26+,27+,28-,29-,30-,31+,32+,33+,35-,36-,37-,38+/m1/s1
InChI Key
UEDUENGHJMELGK-HYDKPPNVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Componentof stevia.
アプリケーション
Reference standard in the analysis of herbal medicinal products.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
05420590-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2