Merck
04630590
サビネン水和物
primary reference standard
別名:
4-ツジャノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18O
CAS番号:
分子量:
154.25
EC Number:
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
HWI
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)[C@@]12CCC(C)(O)[C@@H]1C2
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)10-5-4-9(3,11)8(10)6-10/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10+/m0/s1
InChI Key
KXSDPILWMGFJMM-IVZWLZJFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
アプリケーション
Reference Standard in the analysis of herbal medicinal products
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
04630590-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Seon-Mi Seo et al.
Pesticide biochemistry and physiology, 113, 55-61 (2014-07-24)
This study investigated the fumigant toxicity of 4 Asteraceae plant essential oils and their constituents against the Japanese termite Reticulitermes speratus Kolbe. Fumigant toxicity varied with plant essential oils or constituents, exposure time, and concentration. Among the tested essential oils