安全性情報
02665
Supelco
Aluminum oxide on TLC-plates
aluminum oxide matrix, binder, Organic, fluorescent indicator: no, L × W 20 cm × 20 cm
別名:
Analtech TLC Uniplates: alumina matrix
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
eCl@ss:
32110504
NACRES:
NC.07
物質
alumina matrix
aluminum oxide matrix
glass support
glass support
品質水準
特徴
binder Organic
fluorescent indicator: no
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × W
20 cm × 20 cm
サイズ
250 μm
粒径
11.0-14.0 μm
ポアサイズ
60 Å medium pore diameter
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Produced using a slurry containing calcium sulfate hemihydrate as a binder.
その他情報
this product will be discontinued, please find the alternative product here :
105713
法的情報
Uniplates is a trademark of Analtech, Inc.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
02665-1EA:
02665-BULK:
02665-VAR:
02665-25EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)