Merck
02610
Sigma-Aldrich
Ethyl dimethylphosphonoacetate
technical, ≥90% (GC)
別名:
ホスホノ酢酸 P,P-ジメチル エチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)2P(O)CH2COOC2H5
CAS番号:
分子量:
196.14
Beilstein:
1777603
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical
品質水準
アッセイ
≥90% (GC)
形状
liquid
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
屈折率
n20/D 1.435 (lit.)
n20/D 1.435
bp
134 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.188 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)CP(=O)(OC)OC
InChI
1S/C6H13O5P/c1-4-11-6(7)5-12(8,9-2)10-3/h4-5H2,1-3H3
InChI Key
HUNISAHOCCASGM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の合成に用いる反応剤です。
  • HCVポリメラーゼNS5Bの非ヌクレオシドインヒビター
  • 神経ペプチドY1レセプターアンタゴニスト
  • Horner-Wadsworth-Emmons反応で生成するアルケニルカルボキシラート
以下の用途に用いる反応剤です。
  • ウラプアリドAのC7~C14フラグメントの合成に用いるエナンチオ選択的水素移動反応
  • 分子内Michael反応
  • 安定化イリドを用いるペプチジルアルデヒドのオレフィン化
その他情報
Horner-Wittig reagent
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
210.2 °F - closed cup
引火点(℃)
99 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
02610-50ML:
02610-BULK:
02610-INTR:
02610-VAR:
02610-10ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hans M Larsson et al.
PloS one, 9(2), e90006-e90006 (2014-03-04)
Although urothelial progenitor-like cells have been described in the human urinary tract, the existence of stem cells remains to be proven. Using a culture system that favors clonogenic epithelial cell growth, we evaluated and characterized clonal human urothelial cells. We
Marie-Anaïs Locquet et al.
Cells, 10(2) (2021-03-07)
Chordomas are rare, slow-growing tumors of the axial skeleton. These tumors are locally aggressive and refractory to conventional therapies. Radical surgery and radiation remain the first-line treatments. Despite these aggressive treatments, chordomas often recur and second-line treatment options are limited.
W.S. Wadsworth
Org. React., 25, 73-73 (1977)
Marjaana Rantala et al.
Bio-protocol, 8(13), e2899-e2899 (2018-07-05)
The hierarchical composition and interactions of the labile thylakoid protein complexes can be assessed by sequential 2D-native gel-electrophoresis system. Mild non-ionic detergent digitonin is used to solubilize labile protein super-and megacomplexes, which are then separated with first-dimension blue native polyacrylamide