Merck
02580
Sigma-Aldrich
O-[(Ethoxycarbonyl)cyanomethylenamino]-N,N,N′,N′-tetramethyluronium tetrafluoroborate
≥98.0% (CHN)
別名:
N-[[[(1-シアノ-2-エトキシ-2-オキソエチリデン)アミノ]オキシ](ジメチルアミノ)メチレン]-N-メチル-メタンアミニウム テトラフルオロホウ酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5O2CC(CN)=NOC[N(CH3)2]=N(CH3)2BF4
CAS番号:
分子量:
328.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (CHN)
反応適合性
reaction type: Coupling Reactions
mp
144-145 °C
145 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
F[B-](F)(F)F.CCOC(=O)\C(=N/O\C(N(C)C)=[N+](/C)C)C#N
InChI
1S/C10H17N4O3.BF4/c1-6-16-9(15)8(7-11)12-17-10(13(2)3)14(4)5;2-1(3,4)5/h6H2,1-5H3;/q+1;-1/b12-8-;
InChI Key
FPQVGDGSRVMNMR-JCTPKUEWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
オリゴヌクレオチドのWatson-Crick塩基対
ヌクレオシドの固相担体へのエステル化
以下の用途に用いる試薬です。
選択的インテグリンaVβ3アンタゴニストの合成
二本鎖DNAライブラリの設計および合成
コンホメーションが制約されたβ-アミノ酸誘導体の合成
メチレンオキシシュードペプチドビルディングブロックの合成と利用
その他情報
New uronium-based coupling reagent for peptide synthesis suitable for critical cases
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
W. Konig et al. et al.
Proc. 21st Eur. Pept. Symp.: Peptides 1990 null