Merck
02369
Supelco
フルフリルアセタート
analytical reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8O3
CAS番号:
分子量:
140.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
グレード
analytical reference material
analytical standard
アッセイ
≥97.5% (qNMR)
≥98.5% (GC)
形状
liquid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
不純物
≤0.2% water
屈折率
n20/D 1.460-1.464
n20/D 1.462 (lit.)
bp
175-177 °C (lit.)
密度
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
SMILES記法
CC(=O)OCc1ccco1
InChI
1S/C7H8O3/c1-6(8)10-5-7-3-2-4-9-7/h2-4H,5H2,1H3
InChI Key
CKOYRRWBOKMNRG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
150.8 °F - closed cup
引火点(℃)
66 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
02369-BULK:
02369-1ML:
02369-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)