Merck
01916
Millipore
寒天
suitable for microbiology
別名:
アガーガム, アガー・アガー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C12H18O9)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106212
NACRES:
NA.74
形状
powder
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
損失
≤10% loss on drying
pH
6-7.5 (1.5% in gel, after autoclaving )
mp
85-89 °C
転移温度
gel point 34-36 °C
ゲル強度
≥800 g/cm2Nikkan, after autoclaving
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤2.75%
微量陽イオン
Ca: ≤500 ppm
Mg: ≤200 ppm
アプリケーション
microbiology
保管温度
15-25°C
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
InChI Key
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
This agar is a mxture of Gelidium agar and a small amount of Gracilaria agar. It gives a very clear gel and shows the same good charakteristics as the typical pure Gelidium agar.
アナリシスノート
Toxic substances: absence
Nephelosi/after autoclaving NTU <8
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
01916-500G:
01916-VAR:
01916-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.