Merck
01032
Sigma-Aldrich
アセチルコエンザイムA 三ナトリウム塩
≥90% (HPLC)
別名:
Acetyl-S-CoA Na3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H35N7Na3O17P3S
CAS番号:
分子量:
875.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
アッセイ
≥90% (HPLC)
保管温度
−20°C
その他情報
Review
以下による置換
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
E.R. Stadtman
Reflections on Biochemistry: Proc. Int. Symp. Enzym. Mech. Biosynth. Cell Funct., 161-161 (1976)