安全性情報
118110
Millipore
Adenosine 5′-Monophosphate, Disodium Salt
別名:
Adenosine 5′-Monophosphate, Disodium Salt, AMP, 2Na, 5ʹ-Adenylic Acid, Disodium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352208
アッセイ
≥95% (HPLC)
品質水準
フォーム
crystalline solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
white
溶解性
water: 10 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
InChI
1S/C10H14N5O7P.2Na/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(22-10)1-21-23(18,19)20;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,10-;;/m1../s1
InChI Key
QGXLVXZRPRRCRP-IDIVVRGQSA-L
関連するカテゴリー
詳細
Nucleotide that is widely distributed in nature.
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
再構成
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
118110-5GM:
118110-GM:
試験成績書(COA)