Merck
00879
Sigma-Aldrich
8-アセトキシピレン-1,3,6-トリスルホン酸 三ナトリウム塩
for fluorescence, ≥98.0% (TLC)
別名:
1-アセトキシピレン-3,6,8-トリスルホン酸 三ナトリウム塩, 8-アセトキシピレン-1,3,6-トリスルホン酸三ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H9Na3O11S3
CAS番号:
分子量:
566.42
Beilstein:
9538267
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
グレード
for fluorescence
アッセイ
≥98.0% (TLC)
mp
238-248 °C (dec.) (lit.)
溶解性
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
methanol: soluble
蛍光検出
λex 460 nm; λem 510 nm in 0.1 M potassium phosphate pH 8.0 (esterase)
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].CC(=O)Oc1cc(c2ccc3c(cc(c4ccc1c2c34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
膜透過性の無蛍光試薬です。この蛍光色素は細胞質に侵入し、細胞内で非特異的エステラーゼによってこの酢酸基が切断され、非透過性の蛍光型分子が生成されます。師部移動性の原形質移動トレーサーとして利用されており、その染色特性は一般的に利用されているCFDA(5-(6-)カルボキシフルオセイン二酢酸と異なっています。
suitable as fluorogenic substrate for esterases
その他情報
Highly water soluble enzyme substrate for the fluorimetric assay of esterases at longwave excitation and emission wavelengths[1]
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
O S Wolfbeis et al.
Analytical biochemistry, 129(2), 365-370 (1983-03-01)
A direct and continuous kinetic method for the fluorimetric assay of various hydrolases by using new, highly water-soluble substrates is described. The latter consist of esters of strongly fluorescent 1-hydroxypyren-3,6,8-trisulfonic acid trisodium salt with acetic, butyric, caprylic, and oleic acid.