Merck
00043
Sigma-Aldrich
Boc-N-Me-Tyr(Bzl)-OH
≥98.0% (HPLC)
別名:
Nα-Boc-O-ベンジル-Nα-メチル-L-チロシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H27NO5
CAS番号:
分子量:
385.45
Beilstein:
2913415
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
crystalline
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
beige
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CN([C@@H](Cc1ccc(OCc2ccccc2)cc1)C(O)=O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C22H27NO5/c1-22(2,3)28-21(26)23(4)19(20(24)25)14-16-10-12-18(13-11-16)27-15-17-8-6-5-7-9-17/h5-13,19H,14-15H2,1-4H3,(H,24,25)/t19-/m0/s1
InChI Key
FSNRGORPOYPIJC-IBGZPJMESA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
00043-1G:
00043-BULK:
00043-VAR:
00043-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)