安全性情報
40-0105
Sigma-Aldrich
pH標準液
pH 10.01 (25 °C)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 ML
¥2,150
¥2,150
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 ML
¥2,150
About This Item
UNSPSCコード:
12161700
¥2,150
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
利用可能性
available only in Japan
品質水準
pH
10.01 (25 °C)
アプリケーション
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
mixture
保管温度
15-25°C
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
40-0105-5-500ML-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)