グレード
SAJ special grade
蒸気圧
<0.1 hPa ( 25 °C)
アッセイ
≥99.5%
形状
crystalline
利用可能性
available only in Japan
pH
6.85 (26.3 °C)
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
[Na+].Oc1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O3.Na/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h1-4,8H,(H,9,10);/q;+1/p-1
InChI Key
ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
208.9 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
98.3 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
28-4040-2-25G-J:
28-4040-5-500G-J:
試験成績書(COA)