Merck
28-3635
Sigma-Aldrich
過炭酸ナトリウム
CP
別名:
過酸化水素炭酸ナトリウム付加物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2CO3·1.5H2O2
CAS番号:
分子量:
157.01
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
グレード
CP
形状
powder
反応適合性
reagent type: oxidant
利用可能性
available only in Japan
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OO.OO.OO.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/2CH2O3.4Na.3H2O2/c2*2-1(3)4;;;;;3*1-2/h2*(H2,2,3,4);;;;;3*1-2H/q;;4*+1;;;/p-4
InChI Key
MSLRPWGRFCKNIZ-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Flame over circleCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
28-3635-5-500G-J:
試験成績書(COA)