Merck
27-0519
Sigma-Aldrich
Rongalit® dihydrate
SAJ first grade, 96.0-103.0%
別名:
ヒドロキシメタンスルフィン酸ナトリウム 水和物, Rongalit®, ナトリウムホルムアルデヒドスルホキシラート 水和物, ヒドロキシメタンスルフィン酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2SO2Na·xH2O
CAS番号:
分子量:
118.09 (anhydrous basis)
Beilstein:
3630814
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
グレード
SAJ first grade
アッセイ
96.0-103.0%
形状
powder
利用可能性
available only in Japan
pH
9.5-10.5
mp
~120 °C (dec.)
SMILES記法
O.[Na+].OCS([O-])=O
InChI
1S/CH4O3S.Na.H2O/c2-1-5(3)4;;/h2H,1H2,(H,3,4);;1H2/q;+1;/p-1
InChI Key
ZKODLPLYXXUCHB-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Rongalit is a registered trademark of BASF SE
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Muta. 2 - Repr. 2
補足的ハザード
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
27-0519-5-500G-J:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S V Makarov et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 367(2), 289-296 (1999-07-09)
Sodium hydroxymethanesulfinate, (HOCH2SO2Na, HMS) is relatively stable in aqueous alkaline environments, but rapidly decomposes in acidic medium to give a variety of products that include sulfur dioxide. A detailed kinetic and mechanistic study of the decomposition of HMS in slightly