グレード
JIS special grade
アッセイ
≥99.0%
フォーム
powder
利用可能性
available only in Japan
mp
100-104 °C (lit.)
溶解性
water: soluble
SMILES記法
O.c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23
InChI
1S/C12H8N2.H2O/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;/h1-8H;1H2
InChI Key
PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
24-1270-3-5G-J:
24-1270-2-25G-J:
24-1270-1-1G-J:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)