製品名
メタノール, for residue analysis, JIS 5000
グレード
for residue analysis
認証
JIS 5000
蒸気密度
1.11 (vs air)
蒸気圧
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.8% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
725 °F
expl. lim.
36 %
利用可能性
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
屈折率
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
適合性
suitable for residue analysis
フォーマット
neat
SMILES記法
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI Key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
53.6 °F
引火点(℃)
12 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
19-2453-7-1L-J:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)