蒸気密度
2.69 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.0%
形状
liquid
expl. lim.
18 %
利用可能性
available only in Japan
濃度
14.3 M (pure liquid)
屈折率
n20/D 1.500 (lit.)
pH
4.5-6 (20 °C, 500 g/L)
bp
157 °C (lit.)
密度
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCCS
InChI
1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
適合性
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Liver,Heart
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
165.2 °F - closed cup
引火点(℃)
74 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
19-1335-5-500ML-J:
19-1335-2-25G-J:
試験成績書(COA)