Merck
18-1860
Sigma-Aldrich
L-リシン 一水和物
SAJ special grade, ≥98.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14N2O2 · H2O
CAS番号:
分子量:
164.20
Beilstein:
4349963
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
グレード
SAJ special grade
アッセイ
≥98.0%
形状
solid
利用可能性
available only in Japan
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
[H]O[H].NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.H2O/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H2/t5-;/m0./s1
InChI Key
HZRUTVAFDWTKGD-JEDNCBNOSA-N
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
18-1860-2-25G-J:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dong Hoon Han et al.
Nature communications, 5, 5633-5633 (2014-12-06)
The 26S proteasome is the primary machinery that degrades ubiquitin (Ub)-conjugated proteins, including many proteotoxic proteins implicated in neurodegeneraton. It has been suggested that the elevation of proteasomal activity is tolerable to cells and may be beneficial to prevent the