グレード
SAJ first grade
アッセイ
≥98.0%
形状
crystalline
利用可能性
available only in Japan
pH
9.0-11.0 (1 g/L)
mp
618 °C (lit.)
SMILES記法
[Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
遺伝子情報
human ... GSK3A(2931) , GSK3B(2932) , IMPA1(3612)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
18-1400-5-500G-J:
18-1400-8-25KG-J:
試験成績書(COA)