グレード
SAJ first grade
蒸気密度
3.72 (vs air)
蒸気圧
0.3 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥97.0%
形状
powder
自己発火温度
1110 °F
expl. lim.
1.47 %, 148 °F
利用可能性
available only in Japan
pH
4.5 (25 g/L)
bp
191 °C (lit.)
mp
29-31 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccccc1O
InChI
1S/C7H8O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5,8H,1H3
InChI Key
QWVGKYWNOKOFNN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
177.8 °F - closed cup
引火点(℃)
81.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
05-6470-5-500G-J:
試験成績書(COA)