Merck
05-2690
Sigma-Aldrich
クロラミンT 三水和物
JIS special grade, ≥98.0%
別名:
N-クロロ-p-トルエンスルホンアミド ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4SO2NClNa · 3H2O
CAS番号:
分子量:
281.69
Beilstein:
3924168
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
グレード
JIS special grade
アッセイ
≥98.0%
利用可能性
available only in Japan
mp
167-170 °C (lit.)
SMILES記法
O.O.O.Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N([Na])Cl
InChI
1S/C7H7ClNO2S.Na.3H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)12(10,11)9-8;;;;/h2-5H,1H3;;3*1H2/q-1;+1;;;
InChI Key
NZYOAGBNMCVQIV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
377.6 °F - closed cup
引火点(℃)
192 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
05-2690-5-500G-J:
05-2690-2-25G-J:
試験成績書(COA)