製品RDLIG-ROは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
usage
sufficient for 160 reactions (04898125001), sufficient for 40 reactions (04898117001)
manufacturer/tradename
Roche
parameter
37 °C optimum reaction temp.
storage temp.
−20°C
General description
Rapid DNA Dephos & Ligationキットにより、迅速かつ効率的な脱リン酸化と突出末端または平滑末端を持つDNA断片のライゲーションが可能になります。
Application
Biochem/physiol Actions
特異性:rAPid アルカリホスファターゼ
アルカリホスファターゼは、第一級アルコールや第二級アルコールのエステル、糖類、環式アルコール、フェノール、およびアミンなど多数のリン酸エステルの加水分解を触媒します。リン酸ジエステルは反応しません。この酵素は無機ピロリン酸を加水分解します。この酵素の力学的特性は、酵素の純度、アッセイにおける濃度、バッファー、pHなどのさまざまな要素に左右されます。
熱失活:rApidアルカリホスファターゼ:
75 °Cで2分間。
T4 DNAリガーゼ:
65 °Cで10分間。
アルカリホスファターゼは、第一級アルコールや第二級アルコールのエステル、糖類、環式アルコール、フェノール、およびアミンなど多数のリン酸エステルの加水分解を触媒します。リン酸ジエステルは反応しません。この酵素は無機ピロリン酸を加水分解します。この酵素の力学的特性は、酵素の純度、アッセイにおける濃度、バッファー、pHなどのさまざまな要素に左右されます。
熱失活:rApidアルカリホスファターゼ:
75 °Cで2分間。
T4 DNAリガーゼ:
65 °Cで10分間。
Packaging
1つのキットには5種類の試薬が含まれます
Other Notes
単位の定義:rAPidアルカリホスファターゼ
rAPidアルカリホスファターゼの1単位とは、アッセイ条件下において、1 μmolの4-ニトロフェニルリン酸を+37°C、1分間で加水分解する酵素活性です。
容量の定義:rAPidアルカリホスファターゼ:1 U/μl
T4 DNAリガーゼ:5 U/μl
rAPidアルカリホスファターゼの1単位とは、アッセイ条件下において、1 μmolの4-ニトロフェニルリン酸を+37°C、1分間で加水分解する酵素活性です。
容量の定義:rAPidアルカリホスファターゼ:1 U/μl
T4 DNAリガーゼ:5 U/μl
生命科学研究用。診断用には使用できません。
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
- rAPid Alkaline Phosphatase Buffer 10x concentrated
- rAPid Alkaline Phosphatase 1 U/μl
- DNA Dilution Buffer 5x concentrated
- T4 DNA Ligation Buffer 2x concentrated
- T4 DNA Ligase 5 U/μl
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash