スキップする
DGTP-RO
Roche
dGTP
PCR Grade, sodium salt
別名:
2′-デオキシグアノシン5′-三リン酸 三ナトリウム塩, dGTP-Na3
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C10H13N5Na3O13P3
CAS番号:
分子量:
573.13
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
MDL number:
NACRES:
NA.54
Assay:
99% (dNTP)
Form:
solution
Storage temp.:
−20°C
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
99% (dNTP)
form
solution
usage
sufficient for 125,000 standard reactions (03732703001), sufficient for 31,250 standard reactions (11969030001), sufficient for 6,250 standard reactions (11934538001)
packaging
pkg of 1,250 μL (11969030001 [100 mM]), pkg of 4 × 1,240 μL (03732703001 [4x100 mM]), pkg of 250 μL (11934538001 [100 mM])
manufacturer/tradename
Roche
concentration
<0.9% (dNDP), 100 mM
technique(s)
whole genome amplification: suitable
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)O3)C(=O)N1
InChI
1S/C10H16N5O13P3.3Na/c11-10-13-8-7(9(17)14-10)12-3-15(8)6-1-4(16)5(26-6)2-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;/h3-6,16H,1-2H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,18,19,20)(H3,11,13,14,17);;;/q;3*+1/p-3/t4-,5+,6+;;;/m0.../s1
InChI key
IWGGLKOTEOCWQP-BIHLCPNHSA-K
General description
2′-デオキシグアノシン5′-三リン酸(dGTP)は、デオキシリボースに結合したグアニン核酸塩基と、3つのリン酸残基の鎖と結合した糖上の5′-水酸基から形成されています。DNAポリメラーゼを利用したDNA合成のために細胞によって使用されています。
PCRグレードのdGTPは、100 mMの透明で無色のナトリウム塩溶液です(pH 8.3)。ロシュ社が提供するPCRグレードのヌクレオチドは、特別に製造され、実現可能な最高レベルの化学純度まで精製されています。PCRグレードのヌクレオチドには関連するデオキシヌクレオシド三リン酸(dNTP)が少なくとも99%含まれ、デオキシヌクレオシド二リン酸(dNDP)は0.9%未満です。
Application
2′-デオキシグアノシン5′-三リン酸三ナトリウム塩は、DNA配列決定、PCRやその他のDNAポリメラーゼベースのDNA合成および修復技術などの方法に利用されています。
Physical form
dGTP水溶液です(pH 8.3)。
Preparation Note
ワーキング溶液:弊社は、dATP、dCTP、dGTP、dTTP(各10 mM)を含むデオキシヌクレオチド混合物を調製することを推奨します。(例えば、100 μLのヌクレオチド混合物を調製するには、10 μLのdATP、dCTP、dGTP、dTTP(それぞれ)を60 μLのPCRグレードの水に加えます)。
Analysis Note
RT-PCRでの機能検査済み。デオキシリボヌクレアーゼ、リボヌクレアーゼ、およびニッキング活性の混入がないことが、現行の品質管理手順に従って検査されています。
Other Notes
実験室での一般的用途向け。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under dGTP
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)