スキップする
BSAVHS-RO
Roche
BSA Fraction V
≥98.5%, Ash 1%, Heavy metals < 10 ppm, stem cell culture, Mycoplasma Negative, USA origin
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12352202
Biological source:
bovine
Assay:
≥98.5%
Form:
lyophilized
Technique(s):
cell culture | stem cell: suitable
Impurities:
<10 ppm Heavy metals, 1% Ash
製品BSAVHS-ROは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
bovine
assay
≥98.5%
form
lyophilized
mol wt
Mr =68,000
packaging
pkg of 1 kg (03116964001), pkg of 250 g (03116956001)
manufacturer/tradename
Roche
origin
USA origin
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
impurities
<10 ppm Heavy metals, 1% Ash
solubility
≤0.40 (A550)
absorption
≤0.40 at 550 nm
foreign activity
Mycoplasma (Negative)
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Serum Albumin is a major protein found in circulating blood. Albumin is helical in structure with three domains that form a heart-like shape.
Application
Bovine Serum Albumin Fraction V, heat shock has been used for blocking in immunocytochemistry.
Biochem/physiol Actions
Serum Albumin participates in maintaining the osmotic pressure and pH of the blood. It also participates in the transport of various endogenous and exogenous compounds such as amino acids, drugs, steroids, and fatty acids. Bovine serum albumin (BSA) is applicable as a molecular-weight standard, in vaccine preparation and enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).
Other Notes
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Loss on drying: ≤5.0%
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 1
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)