Merck
DATP-RO
Roche
dATP
99% (dNTP), <0.9% (dNDP), solution, 100 mM
別名:
2′-デオキシアデノシン 5′-三リン酸 ナトリウム塩 溶液, dATP
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
250 μL
¥11,200
1250 μL
¥43,800
¥11,200
在庫あり出荷可能詳細
この商品について
UNSPSC Code:
41106300
NACRES:
NA.54
Assay:
99% (dNTP)
Form:
solution
Storage temp.:
−20°C
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
InChI
1S/C10H16N5O12P3.Na/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(16)6(25-7)2-24-29(20,21)27-30(22,23)26-28(17,18)19;/h3-7,16H,1-2H2,(H,20,21)(H,22,23)(H2,11,12,13)(H2,17,18,19);/q;+1/p-1/t5-,6+,7+;/m0./s1
InChI key
YJWCICGGRLOGEH-VWZUFWLJSA-M
SMILES string
[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)([O-])=O)O3
description
PCR Grade, sodium salt
assay
99% (dNTP)
form
solution
usage
sufficient for 125,000 standard reactions (03732681001), sufficient for 31,250 standard reactions (11969013001), sufficient for 6,250 standard reactions (11934511001)
packaging
pkg of 1,250 μL (11969013001 [100 mM]), pkg of 4 × 1,250 μL (03732681001 [4x100 mM]), pkg of 250 μL (11934511001 [100 mM])
manufacturer/tradename
Roche
concentration
<0.9% (dNDP), 100 mM
storage temp.
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
D692011051440001DNSTP-RO
dATP 99% (dNTP), &lt;0.9% (dNDP), solution, 100&#160;mM
Roche
DATP-RO
dATP
dATP =98%, solution, 100&#160;mM, suitable for DNA sequencing, suitable for DNA amplification
Roche
11051440001
dATP
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
assay
99% (dNTP)
assay
≥99%
assay
98%
assay
≥98% (dntp)
form
solution
form
liquid
form
solution
form
liquid
packaging
pkg of 1,250 μL (11969013001 [100 mM]), pkg of 250 μL (11934511001 [100 mM]), pkg of 4 × 1,250 μL (03732681001 [4x100 mM])
packaging
-
packaging
pkg of 250 μL (25 μmol; 100 mM)
packaging
pkg of 4 × 100 μL (11277049001 [4x10 μmol]), pkg of 40 × 100 μL (11922505001 [40x100mM])
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
General description
2′-デオキシグアノシン5′-三リン酸(dATP)は、デオキシリボースに結合した核酸塩基と、3つのリン酸残基の鎖と結合した糖上の5′-水酸基から形成されています。dATPはDNAポリメラーゼを介したDNA合成のために細胞によって使用されています。
PCRグレードdATPは、無色澄明な100 mMナトリウム塩溶液(pH 8.3)です。Rocheが提供するPCRグレードのヌクレオチドは、特別に製造され、実現可能な最高レベルの化学純度まで精製されています。PCRグレードのヌクレオチドには、関連するデオキシヌクレオシド三リン酸(dNTP)が少なくとも99%含まれ、デオキシヌクレオシド二リン酸(dNDP)は0.9%未満です。
Application
2′-デオキシアデノシン 5′-三リン酸ナトリウム塩溶液は、PCR、DNA配列決定および分子クローニング技術などのDNA合成反応に使用されます。
品質
RT-PCRによる機能試験済み。デオキシリボヌクレアーゼ、リボヌクレアーゼおよびニッキング活性が混入していないことを最新の品質管理手順に従って確認済みです。
PCRグレードdATPは、高品質の試薬を要する多くの用途に適しています。このような手技には、逆転写(RT)、ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)、RT-PCR、DNA標識反応、および配列決定/サイクル配列決定が含まれます。[1][2]
Physical form
dATP水溶液です(pH 8.3)。
Preparation Note
標準溶液:弊社は、dATP、dCTP、dGTP、dTTP(各10 mM)を含むデオキシヌクレオチド混合物を調製することを推奨します。(例えば、100 μLのヌクレオチド混合物を調製するには、10 μLのdATP、dCTP、dGTP、dTTP(それぞれ)を60 μLのPCRグレードの水に加えます)。
Other Notes
一般試験室に使用します。
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Richard Byers et al.
Diagnostic molecular pathology : the American journal of surgical pathology, part B, 13(3), 144-150 (2004-08-24)
RNA extraction still relies almost exclusively on the use of fresh or frozen tissue, limiting the number of samples that can be analyzed, and there is a growing need for means of global mRNA analysis of archived formalin-fixed paraffin-embedded tissue
Danos C Christodoulou et al.
Current protocols in molecular biology, Chapter 4, Unit4-Unit4 (2011-04-08)
RNA-seq is a method for studying the transcriptome of cells or tissues by massively parallel sequencing of tens of millions of short DNA fragments. However, the broad dynamic range of gene expression levels, which span more than five orders of