Merck
ZWDK6L100
Milli-Q
洗浄機用送水キット
AC/DC input 115 V, left, Cost-effective solution to feed high-quality pressurized pure water to laboratory appliances
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104200
NACRES:
JA.13
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
使用法
(Compatible with storage tanks 50 L 60 L and 100 L)
包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
Milli-Q®
パラメーター
≤15 L/min distribution flow rate (for 115 V pump)
16.2 L/min flow rate at 15 psi (1 bar) (for 115 V pump)
H × W × D
15.98 cm (6.3 in.) × 27.5 cm (10.8 in.) × 31 cm (12.2 in.)
適合性
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® Direct
for use with RiOs Essential
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • この洗浄機用送水キットは、実験機器に高品質の加圧純水をコンスタントに供給するように設計された、費用効果の高い、ポンプを利用したソリューションです。
  • 本キットのコンパクトで、スムーズな設計により、希望の位置(壁面、ベンチ上またはベンチ下)に簡単に設置できます。
  • この左バージョンはリザーバーの左側設置用で、右側に給水口、左側に加圧水排水口があります。
アプリケーション
洗浄機用送水キットは、必要時に純水を静音で、自動的に供給します。
特徴および利点
  • 16.2 L/min @ 15 psi(1 bar)の流量で一般的な実験機器に加圧純水を供給する費用効果の高いソリューション。
  • 低い環境負荷。
  • 静音稼働。
  • 統合された圧力スイッチによる確実な機器への自動給水開始・停止。
法的情報
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany