物質
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) cabinet
polyacetal sensor (machined polyacetal (POM))
stainless steel electrode
包装
pkg of 1 unit
パラメーター
<95% humidity limit
5 °C temp. range (40 °C)
H × W × D
170 mm (6.7 in.) × 82 mm (3.2 in.) × 53 mm (2.1 in.)
ケーブルL
4 m
適合性
for use with tanks
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ウォーターセンサーは、床への水漏れを検出してラボの浸水を防ぐために設計された純水製造用付属品です。これらは、主給水源に接続されます。
装置であれ主給水源であれ、もし思いもよらない水漏れ事故が生じた場合には、ウォーターセンサーが水の存在を検知して給水アクセスを自動的に遮断します。センサーは、ラボにとって最も利便性の高い場所、通常は床または卓上に配置されます。
装置であれ主給水源であれ、もし思いもよらない水漏れ事故が生じた場合には、ウォーターセンサーが水の存在を検知して給水アクセスを自動的に遮断します。センサーは、ラボにとって最も利便性の高い場所、通常は床または卓上に配置されます。
アプリケーション
この貯水タンク付属品は、純水製造装置用の30、60、100リットルPE(ポリエチレン)製リザーバーに使用されます。
特徴および利点
- 浸水のリスクを大幅に軽減します:実験装置やその他の装置が損害を受けません。
- ケーブル長は4メートルです。