Merck
ZFWATDET4
Milli-Q
ウォーターセンサー
For use with AFS, Elix Advantage / Essential / Reference, Milli-Q Direct / Reference and RiOs Essential systems
別名:
純水装置用ウォーターセンサー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
AC/DC入力
230 V, 50 - 60 Hz
物質
POM body (machined)
stainless steel electrode
包装
pkg of 1 unit
適合性
for use with AFS®
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® Direct
for use with Milli-Q® Reference
for use with RiOs Essential
輸送温度
ambient
詳細
ウォーターセンサーは、純水製造装置に接続されてから、床または卓上に配置されます。思いもよらない水漏れ事故が生じた場合、センサーは床や卓上への水漏れを検出し、装置のインレットソレノイドバルブを自動的に閉じて、水による損害を受けないように周囲やその他の装置を保護します。
特徴および利点
  • 浸水のリスクおよびラボや装置への損害を大幅に軽減します
  • 4メートル長のケーブルが付属します
  • ウォーターセンサー拡張(TANKLK002)を使用すると、このウォーターセンサーを直列に接続できます。これにより、装置から8メートル離れた場所にウォーターセンサーを取り付けられます。一般的には、ベンチに主センサー、床に拡張センサーを設置します。
法的情報
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany