主要文書
ZLX0EDI10
Milli-Q
Elix®電気脱イオン(EDI)モジュール
Water purification by electrodeionization (EDI) at 10 L/hr
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104200
NACRES:
JA.13
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
Elix®
パラメーター
10 L/hr flow rate
Unit H
33 cm (13 in.)
適合性
for use with Elix® Essential
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Elix®電気脱イオン(EDI)モジュールは、逆浸透(RO)後に水を連続的に脱イオンするように設計されています。Elix®モジュールは、メンテナンスなしで流量10 L/hrで、優れた品質の純水を一貫して高い信頼性で供給するうえで役立ちます。
アプリケーション
RO-EDI処理後に製造されるタイプ2の水は、一般的なラボでの多くの用途(サンプル調製、バッファーと試薬の調製、ガラス製品のすすぎなど)のニーズを満たし、機器および装置(オートクレーブ、食洗機、風化作用および安定性試験用チャンバー、臨床分析器、スライド染色器、水素発生装置、超純水システムなど)への給水として使用されています。
特徴および利点
  • Elix® EDIモジュール- ZLX0EDI10用の純正交換部品
  • 給水の水質(導電率、CO2濃度)やROカートリッジの性能にかかわらず、 RO精製水から残留イオンを効率的に除去し、一定品質の純水を製造します。
  • 危険な化学的再生手順、高価な樹脂の交換、DIカートリッジの交換、または軟化剤の追加は不要です。
  • メンテナンス時間を短縮し、安くて予測可能な運用コストを保証します。
法的情報
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany